Learn More
Orotic acid, MedChemExpress
Code produit 16489006
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489006 100 mg
16452356 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16489006 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0157
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Orotic acid (6-Carboxyuracil), a precursor in biosynthesis of pyrimidine nucleotides and RNA, is released from the mitochondrial dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) for conversion to UMP by the cytoplasmic UMP synthase enzyme. Orotic acid is a marker for measurement in routine newborn screening for urea cycle disorders. Orotic acid can induce hepatic steatosis and hepatomegaly in rats.
Orotic acid (6-Carboxyuracil), a precursor in biosynthesis of pyrimidine nucleotides and RNA, is released from the mitochondrial dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) for conversion to UMP by the cytoplasmic UMP synthase enzyme. Orotic acid is a marker for measurement in routine newborn screening for urea cycle disorders. Orotic acid can induce hepatic steatosis and hepatomegaly in rats.
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotic acid
CAS 65-86-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H4N2O4
Quantité 100 mg
Synonyme 6-Carboxyuracil Vitamin B13
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (352.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(NC1=O)=CC(N1)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 156.1
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.