Learn More
Orotidine 5'-Monophosphate sel trisodique, TRC
Code produit 30004455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004455 5 mg 5mg
30010787 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6915255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68244-58-6
Formule moléculaire C10 H10 N2 O11 P . 3 Na
Poids moléculaire (g/mol) 434.136
Synonyme Orotidine, 5'-Phosphate Trisodium Salt, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid Trisodium Salt;
Nom IUPAC trisodium ; 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(phosphonatooxyméthyl)tétrahydrofurane-2-yl]-2,6-dioxo-pyrimidine-4-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Poids de la formule 433.9715