Learn More
Orotidine 5'-Monophosphate sel trisodique, TRC
Code produit 30010787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010787 1 mg 1mg
30004455 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010787 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6915251MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68244-58-6
Formule moléculaire C10 H10 N2 O11 P . 3 Na
Poids moléculaire (g/mol) 434.136
Synonyme Orotidine, 5'-Phosphate Trisodium Salt, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid Trisodium Salt;
Nom IUPAC trisodium ; 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(phosphonatooxyméthyl)tétrahydrofurane-2-yl]-2,6-dioxo-pyrimidine-4-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Poids de la formule 433.9715