Learn More
Orotidine, MedChemExpress
Description
Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Orotidine |
| CAS | 314-50-1 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H12N2O8 |
| Quantité | 1 mg |
| SMILES | O=C(C(N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)C2=O)=CC(N2)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.21 |
| Poids de la formule | 288.21 |
| Pourcentage de pureté | 95.0% |
| Afficher plus |