Learn More
Orotidine, TRC
Code produit 30006994
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006994 5 mg 5mg
30003938 10 mg 10mg
30005778 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6915205MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314-50-1
Formule moléculaire C10 H12 N2 O8
Poids moléculaire (g/mol) 288.21
Synonyme 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-, Orotidine (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 6-Carboxyuridine, Orotic acid riboside
Nom IUPAC 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylic acid
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orotidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O8/c13-2-4-6(15)7(16)8(20-4)12-3(9(17)18)1-5(14)11-10(12)19/h1,4,6-8,13,15-16H,2H2,(H,17,18)(H,11,14,19)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 288.0594
Pourcentage de pureté >95%