Learn More
Consort Électrode ORP, platine avec corps en verre
Code produit 11712019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connexion à vis S7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11712019 Connexion à vis S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11712019 Fournisseur Consort Code fournisseur SO60X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.09€
    190.00€ / 1 pièces
    Économisez 132.09€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’électrode ORP Consort, platine avec corps en verre est une électrode permettant de mesurer le potentiel de réduction de l’oxydation avec une jonction unique et non scellée et fournie avec une connexion à vis S7 (câble séparé requis, voir MPN SC03B).
Consort offre une grande variété de capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité et de fournitures d’électrodes.
  • Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales
  • À utiliser avec les instruments de mesure portatifs et compatibles avec les paillasses
  • Pendant l’étalonnage ou la mesure, les solutions doivent être agitées doucement pour garantir des mesures précises
  • Servez-vous de solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue
  • Rincez l’électrode entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer
  • Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure
  • Un indicateur de stabilité sur tous les instruments de mesure Consort invite l’utilisateur à prendre des mesures
Spécification
Types de connecteurs Connexion à vis S7
Description Taille :110 L x 12 mm de diamètre
Type Électrode rH
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, déterminations de la redox
Jonction Unique, non scellé
Matériau Platine avec corps en verre
Gamme (mV) 0 à ± 2 000 mV
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C