Learn More
Hanna Instruments™ Solution de test rH
Code produit 11534317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
11534317 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11534317 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI7022L
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes ORP de platine et d’or. La solution de test ORP de Hanna Instruments™ comprend le numéro de lot et la date de péremption clairement indiqués sur l’éti
Solution de test ORP composée de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes ORP de platine et d’or.
  • Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur l’étiquette
  • Étanche à l’air avec un joint inviolable pour garantir la qualité de la solution.
  • Préparé avec des produits chimiques de qualité réactif
  • Permet un contrôle rapide de votre électrode ORP
Spécification
Précision (mV) 470mV
Type Solution de test rH
À utiliser avec (application) Pour l’analyse des performances des électrodes rH
Comprend Flacon hermétique avec joint inviolable
Volume (métrique) d’échantillon 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid