Learn More
(+/-)-ortho-Cotinine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,S)-ortho-Cotinine |
| CAS | 147732-31-8 |
| Formule moléculaire | C10 H12 N2 O |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(CCC1=O)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-5-pyridine-2-ylpyrrolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.22 |
| Poids de la formule | 176.095 |