Learn More
ortho Gliclazide, TRC
Code produit 30394117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG4098801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H21 N3 O3 S
Quantité 1 g
Synonyme 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Nom IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-HCexhydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Poids de la formule 323.1304
Pourcentage de pureté >95