Learn More
ortho-Topolin Riboside, TRC
Code produit 30457180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457180 10 mg 10mg
30454113 250 mg -
30457315 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457180 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT54028510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50868-58-1
Formule moléculaire C17H19N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 373.36
Synonyme 6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine, ortho-Topolin-9-riboside, N6-(o-Hydroxybenzyl)adenosine, Cytokinin R, 6-(o-Hydroxybenzylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine, 6-(2-Hydroxybenzyl)aminopurine Riboside, 6-(2-Hydroxybenzyl)adenosine, (o-Hydroxybenzyl)adenine Riboside, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-[6-[(2-hydroxyphényl)méthylamino]purine-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4O)ncnc23
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho-Topolin Riboside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Poids de la formule 373.1386
Pourcentage de pureté >95%