Learn More
Oryctalure, TRC
Code produit 30424133
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30424133 500 mg -
30420381 100 mg 100mg
30409449 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO675508500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56196-53-3
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Synonyme Ethyl 4-Methyloctanoate, 4-Methyl Ethy Ester Octanoic Acid
Nom IUPAC ethyl 4-methyloctanoate
SMILES CCCCC(C)CCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Oryctalure
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-10(3)8-9-11(12)13-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Poids de la formule 186.162