Learn More
γ-Oryzanol, MedChemExpress
Code produit 16422389
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422389 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2194
MedChemExpress γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
γ-Oryzanol is a potent DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor in the striatum of mice. γ-Oryzanol significantly inhibits the activities of DNMT1 (IC50=3.2 μM), DNMT3a (IC50=22.3 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Oryzanol
CAS 11042-64-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H58O4
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (103.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@]2(C)[C@]1(C)CCC34C2CCC5[C@@]3(CC[C@H](OC(/C=C/C6=CC(OC)=C(O)C=C6)=O)C5(C)C)C4)CC/C=C(C)\C
Poids moléculaire (g/mol) 602.89
Poids de la formule 602.89
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death