Learn More
Osalmid, MedChemExpress
Code produit. 16492369
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16492369
Marque: Medchem Express HYB2116
MedChemExpress Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound; suppresses ribonucleotide reductase activity with an IC50 of 8.23 μM.
Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound
Spécification
Nom chimique ou matériau Osalmid
CAS 526-18-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H11NO3
Quantité 1 g
Synonyme Oxaphenamide 4'-Hydroxysalicylanilide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (436.24 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=CC=C2O
Poids moléculaire (g/mol) 229.23
Poids de la formule 229.23
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.