Learn More
Phosphate d’oseltamivir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15698715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698715 1 g 1g
15608725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15698715 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    56.65€ / 1g
    Économisez 6.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 204255-11-8
Formule moléculaire C16H28N2O4·H3PO4
Poids moléculaire (g/mol) 410.4
Clé InChI PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Synonyme oseltamivir phosphate, tamiflu, oseltamir phosphate, unii-4a3o49ngez, 4a3o49ngez, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxy cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1, osteltamivir phosphate, 3r-3alpha,4beta,5alpha-ethyl 4-acetylamino-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1
CID PubChem 78000
ChEBI CHEBI:7799
Nom IUPAC (3R,4R,5S)-4-acétamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexène-1-carboxylate d’éthyle ; acide phosphorique
SMILES CCC(CC)OC1C=C(CC(C1NC(=O)C)N)C(=O)OCC.OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oseltamivir phosphate
Couleur Blanc à blanc cassé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 410.4
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oseltamivir phosphate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oseltamivir phosphate