Learn More
Osmium, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531844 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531844 1 g Flacon en verre 1g
10045483 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531844 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385160010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-2-7440
Formule moléculaire Os
Poids moléculaire (g/mol) 190.23
Numéro MDL MFCD00011147
Clé InChI SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
CID PubChem 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nom IUPAC osmium
SMILES [Os]
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium
Couleur Noir
Point de fusion 3045.0°C
Point d’ébullition 5027.0°C
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Forme Poudre
Formule linéaire Os
Merck Index 15, 6988
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces