Learn More
Poudre d’osmium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359197
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11359197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039998.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-2-7440
CID PubChem 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nom IUPAC palladium
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium powder
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -20 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Formule moléculaire Pd
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Poids moléculaire (g/mol) 106.42