Learn More
Poudre d’osmium, calibre -200, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301809 1 g 1g
11391799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012446.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-2-7440
Formule moléculaire Os
Poids moléculaire (g/mol) 190.23
Numéro MDL MFCD00011147
Clé InChI SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
CID PubChem 23937
ChEBI CHEBI:30687
Nom IUPAC osmium
SMILES [Os]
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium powder
Quantité 1 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Strong
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.8%