Learn More
Osmometers
Description
Osmomètre cryoscopique
• Volume échantillon de 10 à 50μL
• Messages d'erreurs
• Dernière mesure gardée en mémoire
• Principe
• Détermination de l'osmolarité de solutions aqueuses par mesure du point de congélation
• L'eau pure se solidifie à 0°C, une solution à 1 mOsm/kg se solidifie à -1,858°C
• L'échantillon est refroidi par effet Peltier dans la chambre de mesure
• Applications
• Agroalimentaire: teneur en eau du lait
• Centre hospitalier: contrôle des solutés injectables
• Centre de transfusion: contrôle des propriétés physico-chimiques du sang et dérivés, dosage du glycérol résiduel après décongélation
• Culture cellulaire, biochimie, biologie marine, physiologie végétale
• Osmomètre cryoscopique automatique
• Grand écran LCD avec messages d'invite et d'erreurs multilingues
• Enregistre les 100 dernières mesures
• 3 ports RS232 pour imprimante, PC et lecteur code-barre
• Calibrage automatique en 2 ou 3 points, 0, 300 et 900 mOsm/kg
• Dégivrage automatique de l'échantillon après mesure
• Osmomètre automatique
• Inclus avec les mêmes accessoires que l'osmomètre manuel, plus câble PC, logiciel, pipette et solution de rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice. avec standards 300 et 900 mosm/l, câble PC, logiciel, pipette et
• Solutionde rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice, flexible etflacon de vidande, thermistance, aiguille catalysatrice et fusible de rechange. L x P x H 180 x 216 x 278mm - poids 6,3kg - alimentation 230V/50Hz
• Volume échantillon de 10 à 50μL
• Messages d'erreurs
• Dernière mesure gardée en mémoire
• Principe
• Détermination de l'osmolarité de solutions aqueuses par mesure du point de congélation
• L'eau pure se solidifie à 0°C, une solution à 1 mOsm/kg se solidifie à -1,858°C
• L'échantillon est refroidi par effet Peltier dans la chambre de mesure
• Applications
• Agroalimentaire: teneur en eau du lait
• Centre hospitalier: contrôle des solutés injectables
• Centre de transfusion: contrôle des propriétés physico-chimiques du sang et dérivés, dosage du glycérol résiduel après décongélation
• Culture cellulaire, biochimie, biologie marine, physiologie végétale
• Osmomètre cryoscopique automatique
• Grand écran LCD avec messages d'invite et d'erreurs multilingues
• Enregistre les 100 dernières mesures
• 3 ports RS232 pour imprimante, PC et lecteur code-barre
• Calibrage automatique en 2 ou 3 points, 0, 300 et 900 mOsm/kg
• Dégivrage automatique de l'échantillon après mesure
• Osmomètre automatique
• Inclus avec les mêmes accessoires que l'osmomètre manuel, plus câble PC, logiciel, pipette et solution de rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice. avec standards 300 et 900 mosm/l, câble PC, logiciel, pipette et
• Solutionde rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice, flexible etflacon de vidande, thermistance, aiguille catalysatrice et fusible de rechange. L x P x H 180 x 216 x 278mm - poids 6,3kg - alimentation 230V/50Hz
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Affichage graphique à cristaux liquides |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Agent de refroidissement | Effet Peltier |
| Profondeur (métrique) | 216 mm |
| Quantité | 1 Ea. |
| Type de produit | Osmometer |
| Modèle | Type 15 |
| À utiliser avec (application) | Alimentation : teneur en eau dans le lait. Hôpital : injections de contrôle. Centre de transfusion : contrôle des propriétés physicochimiques des dérivés chimiques du sang et analyse du glycérol résiduel après décongélation. Culture cellulaire, biochimie, |
| Linéarité | Élevé par des concentrations supérieures |
| Afficher plus |