Learn More
Löser™ Osmomètres
Code produit 11930697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’échantillon:
10 à 50 μl
50 à 100μ l
Modèle:
Type 6
Type 6M
Durée de mesure:
1,3 po
1,5 min
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’échantillon Modèle Durée de mesure
11930697 50 à 100μ l Type 6 1,5 min
13571570 10 à 50 μl Type 6M 1,3 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11930697 Fournisseur Löser™ Code fournisseur TYP6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
Osmomètre cryoscopique
• Volume échantillon de 10 à 50μL
• Messages d'erreurs
• Dernière mesure gardée en mémoire
• Principe
• Détermination de l'osmolarité de solutions aqueuses par mesure du point de congélation
• L'eau pure se solidifie à 0°C, une solution à 1 mOsm/kg se solidifie à -1,858°C
• L'échantillon est refroidi par effet Peltier dans la chambre de mesure
• Applications
• Agroalimentaire: teneur en eau du lait
• Centre hospitalier: contrôle des solutés injectables
• Centre de transfusion: contrôle des propriétés physico-chimiques du sang et dérivés, dosage du glycérol résiduel après décongélation
• Culture cellulaire, biochimie, biologie marine, physiologie végétale
• Osmomètre cryoscopique manuel
• Affichage écran LCD
• Opération simple: 3 boutons
• Calibrage en 2 ou 3 points, 0, 300 et 900 mOsm/kg
• Manipulation manuelle de l'aiguille catalysatrice
• Osmomètre manuel
• Inclus avec 50 godets de mesure, ampoules de solutions standard 300 et 900 mOsmo/kg, 10 de chaque, thermistance, aiguille catalysatrice et fusible de rechange. avec standards 300 et 900 mosm/l,thermistance, aiguille catalysatrice et
• Fusible de rechange. L x P x H 180 x 216 x 278mm - poids 5,5kg - alimentation 230V/50Hz
Spécification
Type d’affichage LCD
Fréquence 50 Hz
Tension 230 V
Agent de refroidissement Effet Peltier
Profondeur (métrique) 216 mm
Quantité 1 Ea.
Type de produit Osmometer
Modèle Type 6
À utiliser avec (application) Alimentation : teneur en eau dans le lait. Hôpital : injections de contrôle. Centre de transfusion : contrôle des propriétés physicochimiques des dérivés chimiques du sang et analyse du glycérol résiduel après décongélation. Culture cellulaire, biochimie,
Linéarité Élevé par des concentrations supérieures
Hauteur (métrique) 278 mm
Durée de mesure 1,5 min
Alimentation électrique 230 VAC (100/115 VAC sur commande) environ 45 VA, 50 Hz, 20/45 W
Plage 0 à 2500 mOsm/kg
Résolution 1 mOsm/kg
Taille de l’échantillon 50 à 100μ l
Puissance 20/45 w
Poids (métrique) 5.5 kg
Largeur (métrique) 180 mm