Learn More
Invitrogen™ Human Osteoactivin (GPNMB) ELISA Kit
Code produit 15495003
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495003 96 dosages 1 kit
17125459 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHGPNMB
ELISA
The Human Osteoactivin (GPNMB) ELISA quantitates Hu GPNMB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GPNMB. Principle of the method The Human GPNMB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est une glycoprotéine transmembranaire de type I qui montre une homologie avec le précurseur du pMEL17, une protéine spécifique aux mélanocytes. La GPNMB est exprimée dans les lignées cellulaires et xénogreffes humaines à métastases faibles mais ne l’est pas dans les lignées cellulaires hautement métastatiques. La GPNMB peut être impliquée dans le retard de croissance et la réduction du potentiel métastatique. Deux variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q14956
Plage de dosage 49,15-12,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 45 pg/ml
Plage d’étalonnage 45 pg/ml à 12,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte l’ostéoactivine humaine. Elle montre moins de 20 % de réactivité croisée avec l’ostéoactivine recombinante de souris.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 10457
Symbole de gène(s) HGFIN,NMB
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme UNQ1725/PRO9925, HGFIN, NMB
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min