Learn More
Osthole, MedChemExpress
Code produit 16449895
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449895 250 mg
16451288 5 g
16442489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16449895 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0054
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Osthole
CAS 484-12-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16O3
Quantité 250 mg
Synonyme Osthol NSC 31868
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C/C=C(C)\C)=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death