Learn More
Osthole, MedChemExpress
Description
Osthole (Osthol) is a natural antihistamine alternative. Osthole may be a potential inhibitor of histamine H1 receptor activity. Osthole also suppresses the secretion of HBV in cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Osthole |
| CAS | 484-12-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H16O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Osthol NSC 31868 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C/C=C(C)\C)=C2O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.29 |
| Afficher plus |