Learn More
Ostreasterol, TRC
Code produit 30011115
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011115 25 mg 25mg
30006616 5 mg 5mg
30008546 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO70390025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 474-63-5
Formule moléculaire C28 H46 O
Poids moléculaire (g/mol) 398.66
Synonyme 24-Methylenecholesterol, NSC 232664, 24-Methylene-cholesterol, 24-Methylenecholest-5-en-3β-ol, (3β)-ergosta-5,24(28)-dien-3-ol, Ostreasterol
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methyl-5-methylideneheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)C(=C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 24-methylene Cholesterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Poids de la formule 398.3549
Pourcentage de pureté >95%