Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ostwald
Code produit 10489342 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,01K
0,03K
Dimensions:
Diamètre de 0,4 mm
Diamètre de 0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
10489342 0,03K Diamètre de 0,5 mm 1 pièce
10693181 0,01K Diamètre de 0,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10489342 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285404022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.81€
    200.00€ / 1 pièces
    Économisez 104.81€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ostwald SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, les liquides moussants, le mélanges de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Avec des traits de graduation
  • Sans constante
  • Pour les mesures manuelles
  • Quantité de remplissage de 3 ml
  • Longueur totale de 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Constante approximative 0,03K
Comprend Marque annulaire
À utiliser avec (application) Pour les mesures manuelles
Dimensions Diamètre de 0,5 mm
Volume (métrique) 3 mL