Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ostwald
Code produit 10693181 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,01K
0,03K
Dimensions:
Diamètre de 0,4 mm
Diamètre de 0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
10693181 0,01K Diamètre de 0,4 mm 1 pièce
10489342 0,03K Diamètre de 0,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693181 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285404014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.81€
    200.00€ / 1 pièces
    Économisez 104.81€
    34% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ostwald SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, les liquides moussants, le mélanges de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Avec des traits de graduation
  • Sans constante
  • Pour les mesures manuelles
  • Quantité de remplissage de 3 ml
  • Longueur totale de 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Viscosimètre
Constante approximative 0,01K
Comprend Marque annulaire
À utiliser avec (application) Pour les mesures manuelles
Dimensions Diamètre de 0,4 mm
Volume (métrique) 3 mL