Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ostwald
Code produit 10203651 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative unitSize
10203651 0,1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10203651 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285404047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.76€
    200.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.76€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Viscosimètre Ostwald SI Analytics™ pour la détermination de la viscosité cinématique absolue / relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
  • Étalonné, avec des traits de graduation, avec constante, pour la mesure manuelle
  • Idéal pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les quantités minimales de substances de mesure et / ou d’agents de rinçage, et les mesures à haute ou basse température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ostwald
Gamme de viscosité 10 cSt
Description 0,7 mm de diamètre
Constante approximative 0,1
Comprend Traits de graduation
Matériau Verre
Longueur (métrique) 220 mm
Volume (métrique) 3 mL