Description
- Pompe manuelle avec tuyau, robinet d'arrêt et embout doseur
- Pompe universelle compacte et facile à utiliser
- Le bouchon universel permet une utilisation avec tous les récipients courants d'un diamètre d'ouverture de 30 à 70 mm.
- Tuyau de refoulement de 1,5 m, robinet d'arrêt et buse pour une manipulation aisée
- Idéal pour recharger les batteries
Spécification
Spécification
| Débit | 5 l/min |
| Taille de l’ouverture (métrique) | de 30 à 70 mm |
| Longueur du tube de pompe | 39 à 70 cm |
| Propriétés de résistance | Alcali, détergent, acide faible |
| Matériau | Polypropylène, PVC |
| Type de produit | Pompe manuelle |