Learn More
Buerkle™ Pompe à main jetable OTAL™
Code produit 16575200 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
14 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
16575200 14 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16575200 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 50058012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe OTAL™ à tube de distribution jetable est à usage unique.
  • Les pompes réutilisables entraînent un risque de contamination par la pompe du liquide transféré, en particulier si la pompe est utilisée avec différents milieux ou récipients et qu’elle n’est pas correctement nettoyée avant changement
  • Pompe à récipient compact, conçue pour un usage unique, éliminant complètement le nettoyage chronophage et coûteux ainsi que la contamination
  • Le tube de distribution de la pompe de transfert de liquide est constitué d’une seule pièce et peut facilement être raccourci à la hauteur du récipient avec le cutter inclus dans la livraison. Ceci offre une flexibilité maximale et garantit le vidage total des petites quantités restantes du récipient
  • L’évacuation du tube de distribution peut également être raccourcie si nécessaire
  • La pompe jetable est idéale lorsqu’une pureté particulière est importante ou si le nettoyage est difficile ou impossible
  • Tube de distribution jetable en PE, peut être commandé par boîtes de 10
  • Avec bouchon universel en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de diamètre 30-70 mm
  • Inclut dans la livraison : Poire de pompage, bouchon universel, cutter et 10 tubes de distribution jetables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Usage unique
Description Pompe jetable
Débit 14 l/min
Comprend Balle de pompe, bouchon universel, coupe-tuyau et 10 tubes de refoulement jetables
Longueur du tube de pompe 90 cm (35,43 po)
Propriétés de résistance L’instrument convient au remplissage de liquides d’une viscosité légère à faible jusqu’à 500 mPas.
Type Pompe à récipient
Diamètre d’ouverture du tambour De 30 à 70 mm (1,18 à 2,76 po)
Certifications/Conformité Certificat de matériau et certificat alimentaire
Température (impériale) min. 32°F
Température (métrique) min. 0°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Matériau Polyéthylène, PVC