Learn More
Buerkle™ Pompe à pied OTAL™ en PVDF
Code produit 10027580
Change view
Click to view available options
Débit:
20 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
10027580 20 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10027580 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 50004016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit l’élimination du liquide résiduel grâce à cette pompe à pied. Les pompes à pied OTAL™ sont équipées de tubes d’alimentation en PVDF, parfaits pour les acides et les alcalis. Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipien
  • Manipulation simple : Les deux mains restent libres pour le remplissage
  • La pompe à pied peut être utilisée avec différents récipients
  • Très bonne capacité de la pompe grâce aux soufflets de pieds de grand volume
  • Équipé de bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de diamètre 30 à 70 mm
  • Avec ses propriétés de matériaux spéciaux, le PVDF offre une résistance aux produits chimiques encore meilleure que le polypropylène.
  • Résistant à l’eau de Javel
  • Non adapté aux acides et alcalis fortement oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 20 L/min
Comprend Bouchons universels en PVC, pour des ouvertures de récipient de diamètre 30 mm à 70 mm
À utiliser avec Manipulation industrielle des échantillons d’acides et d’alcalis, ne convient pas pour les acides et les alcalis fortement oxydants
Propriétés de résistance Eau de Javel
Matériau PVDF