Learn More
uvex OTG En plus, les overspecs EXC Clear SV Planète, Anthracite/Jade
Code produit 31751169 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751169 Polycarbonate 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751169 Fournisseur uvex Code fournisseur 9139295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.68€
    154.27€ / 8 pièces
    Économisez 23.41€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrir une protection optimale et une grande compatibilité avec les lunettes de prescription, avec une grande lentille pour une excellente visibilité et un confort.
  • Moderne uvex OTG plus overspecs conçus pour les porteurs de lunettes de prescription, avec une verre extrêmement large et plate offrant une excellente visibilité et suffisamment d’espace pour porter confortablement même de grandes lunettes de presse en dessous.
  • uvex Protection Planet Design avec une lentille fabriquée en polycarbonate à balance massif, un cadre partiellement fabriqué à partir de matériaux bio-d’origine et recyclés, un emballage sans plastique, une construction 100 % recyclable et un design totalement sans métaux.
  • Cadre innovant avec points de réglage à plusieurs inclinaisons permettant un haut niveau de personnalisation individuelle pour garantir un ajustement sûr à toutes les formes faciales et largeurs de tête.
  • Des bras plats et flexibles ergonomiques, avec des oreillettes souples, offrent un ajustement confortable et sécurisé sans points de pression, même lors d’un port prolongé.
  • Un nez conçu anatomiquement garantit un confort de port toute la journée et une compatibilité optimale avec les respirateurs.
  • Certifié selon la norme EN ISO 16321-1 pour la protection oculaire et du visage en milieu industriel, y compris la protection UV.
  • Lentille en polycarbonate robuste avec technologie de revêtement supravision éprouvée uvex , offrant des performances anti-embrouille permanentes et une résistance aux rayures.
  • Protection UV400 offrant une protection de 100 % contre les rayons ultraviolets dangereux jusqu’à 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Vert
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Tempes réglables
Autoclavable Non autoclavable