Learn More
OTS514, MedChemExpress
Code produit. 16487538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16487538
Marque: Medchem Express HY18621
MedChemExpress OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau OTS514
CAS 1338540-63-8
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H20N2O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (274.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C(C3=CC=C([C@@H](C)CN)C=C3)=C(O)C=C2C)C4=C1SC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Poids de la formule 364.46
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.