Learn More
OTX008, MedChemExpress
Code produit. 16477888
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477888
Marque: Medchem Express HY19756
MedChemExpress OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
Spécification
Nom chimique ou matériau OTX008
CAS 286936-40-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H72N8O8
Quantité 10 mg
Synonyme Calixarene 0118 PTX008
Informations sur la solubilité Ethanol : 12.5 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (6.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCCN(C)C)COC1=C(C2)C=CC=C1CC3=C(OCC(NCCN(C)C)=O)C(CC4=CC=CC(CC5=CC=CC2=C5OCC(NCCN(C)C)=O)=C4OCC(NCCN(C)C)=O)=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 937.18
Poids de la formule 937.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.