Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ouabaïne octahydraté, 96 %
Code produit 10771431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771431 5 g Flacon en verre 5g
10165353 250 mg Flacon en verre 250mg
10154030 1 g Flacon en verre 1g
10287353 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10771431 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 161730050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
L’ouabaïne octahydratée, numéro CAS 11018-89-6, (synonyme : gamma-strophanthine), est un composé organique dérivé de végétaux qui inhibe la pompe ATPase Na+ / K+ présente dans toutes les membranes cellulaires animales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’ouabaïne octahydratée est une poudre hydrosoluble et sensible à la lumière stable à température ambiante
• C’est un glycoside composé de rhamnose et d’ouabagénine, et qui est dérivé des graines mûres de Strophanthus gratus et de l’écorce d’Acokanthera ouabaio
Applications
• L’ouabaïne octahydratée agit en liant la pompe ATPase Na+ / K+, perturbant ainsi sa fonction et conduisant à une augmentation du Na+ intracellulaire.
•L’action inhibitrice de l’ouabaïne octahydratée sur la pompe Na+ / K+ dans les cellules cardiaques en fait un agent cardioactif pharmaceutique
• L’ouabaïne octahydratée s’est également avérée induire des effets cytotoxiques par une voie de transduction du signal stéroïdien, dans les préparations de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11018-89-6
Formule moléculaire C29H44O12·8H2O
Poids moléculaire (g/mol) 728.78
Numéro MDL MFCD00149240
Clé InChI TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Synonyme ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
CID PubChem 6364534
Nom IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tétrahydroxy-10-(hydroxyméthyl)-13-méthyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrèn-17-yl]-2H-furan-5-one ; octahydrate
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ouabain octahydrate
Point de fusion 260.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Conditions de rotation spécifiques − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Rotation spécifique − 33.00
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 728.78
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline