Learn More
Ouabain Octahydrate, MedChemExpress
Code produit 16408366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0542
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H60O20
Quantité 100 mg
Synonyme Acocantherine G-Strophanthin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (171.52 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (13.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@]([C@](CC1)(C[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]2O)([H])[C@@H]2O)C3)O)([C@@H]3O)[C@]([C@@H](C[C@@]45C)O)([H])[C@]1([H])[C@]4(CC[C@@H]5C(CO6)=CC6=O)O.[8 H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 728.77
Poids de la formule 728.77
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation