Learn More
Ouabaïne octahydratée, TRC
Code produit 30423532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423532 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423532 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO714500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Formule moléculaire C29 H44 O12 . 8 H2 O
Quantité 250 mg
Synonyme Ouabain, 3β-[(6-deoxy-α-l-mannopyranosyl)oxy]-1β,5,11α,14,19-pentahydroxy- 5β,14β-card-20(22)-enolide
Formule InChI InChI=1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tétrahydroxy-10-(hydroxyméthyl)-13-méthyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2H-furan-5-one;octahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 728.77
Poids de la formule 728.3678