Learn More
MP Biomedicals™ Plaques Ouchterlony
Code produit 11433966 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Antisérums spécifiques et à faible affinité
Conçues pour les applications impliquant des antigènes présents à de très faibles concentrations, préparées à l’avance avec les puits coupés
Type:
Plaque Ouchterlony
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Type Conditionnement
11433966 Conçues pour les applications impliquant des antigènes présents à de très faibles concentrations, préparées à l’avance avec les puits coupés Plaque Ouchterlony 5 pièces
11423966 Antisérums spécifiques et à faible affinité Plaque Ouchterlony -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433966 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08642781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00€
    662.55€ / 5 pièces
    Économisez 33.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Conçues pour les antisérums à faible affinité spécifiques qui nécessitent des puits correctement espacés et du polyéthylène glycol dans l’agarose pour une immunoprécipitation optimale.
Spécification
Matériau Polystyrène
Type Plaque Ouchterlony
Nombre de puits 14
À utiliser avec (application) Conçues pour les applications impliquant des antigènes présents à de très faibles concentrations, préparées à l’avance avec les puits coupés
Comprend Agarose 1,2 % et PEG 5 %
Diamètre (métrique) 0,3 cm