Learn More
Hughes Douche de sécurité à vidange automatique pour l’extérieur
Code produit 17752358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17752358 Acier inoxydable 1 pièce
17762358 Acier galvanisé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17752358 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHSSD18GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1319.54€
    703.99€ / 1 pièces
    Économisez 615.55€
    46% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Douche de décontamination auto-vidangée à montage au sol avec tuyauterie en acier doux galvanisé.
  • Cette douche de sécurité d’urgence auto-vidangée conforme à la norme ANSI convient aux climats chauds
  • La conception permet à l’eau stagnante de s’écouler de la colonne montante afin d’assurer la distribution d’eau tiède
  • La vanne est située directement au-dessus de l’arrivée d’eau et le tuyau de purge est monté par-dessus de façon à ce que l’eau stagnante puisse s’écouler vers le sol, ce qui empêche la surchauffe de l’eau stagnante causée par le rayonnement solaire et élimine le risque de blessure supplémentaire pour l’opérateur
  • Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Mounting Sol
Type de produit Douche de sécurité