Learn More
Hughes Douche de sécurité à vidange automatique pour l’extérieur
Descripción
- Cette douche de sécurité d’urgence auto-vidangée conforme à la norme ANSI convient aux climats chauds
- La conception permet à l’eau stagnante de s’écouler de la colonne montante afin d’assurer la distribution d’eau tiède
- La vanne est située directement au-dessus de l’arrivée d’eau et le tuyau de purge est monté par-dessus de façon à ce que l’eau stagnante puisse s’écouler vers le sol, ce qui empêche la surchauffe de l’eau stagnante causée par le rayonnement solaire et élimine le risque de blessure supplémentaire pour l’opérateur
- Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau | Acier galvanisé |
| Mounting | Sol |
| Type de produit | Douche de sécurité |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?