Description
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines AKTA Start. La vanne de sortie sert à diriger le débit vers le collecteur de fractions ou vers les déchets.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Dirige le flux vers le collecteur de fractions ou les déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification de protéines AKTA Start |