Description
- Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
- Forme ovale, magnétique
- Pour les récipients à fond rond
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour les récipients à fond rond |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Ovale |