Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme ovale
Code produit 11792513 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
20 mm
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11792513 32 mm 15 mm 10 pièces
11782513 25 mm 12 mm 10 pièces
12080922 20 mm 10 mm 10 pièces
12090922 34 mm 15 mm 10 pièces
11864080 40 mm 20 mm 10 pièces
11874080 50 mm 20 mm 10 pièces
10518031 70 mm 20 mm 10 pièces
10029660 15 mm 6 mm 10 pièces
10727861 10 mm 5 mm 10 pièces
10621862 65 mm 20 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11792513 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 137307
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PTFE. Idéals pour les récipients à fond rond, tels qu’un flacon à fond rond.
  • Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
  • Forme ovale, magnétique
  • Pour les récipients à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour les récipients à fond rond
Diamètre (métrique) 15 mm
Longueur (métrique) 32 mm
Matériau PTFE
Quantité 10/boîte
Forme Ovale