Learn More
Gilac™ Baignoire ovale à fond renforcé
Code produit 16294011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16294011 60 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16294011 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G608321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.39€
    40.48€ / 1 pièces
    Économisez 19.91€
    32% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
La baignoire ovale à fond renforcé possède des parois rigides pour éviter toute déformation lorsqu'elle est chargée. Poignées ergonomiques.
  • Parois rigides pour éviter toute déformation sous charge
  • Poignées ergonomiques
  • Facile à nettoyer et à sécher
  • Jupe anti-usure
  • Dimensions avec poignées
Spécification
Certifications/Conformité Certifié pour le contact alimentaire
Type de produit baignoire ovale
Capacité (impériale) 15,9 gal.
Capacité (métrique) 60 l
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Manipulation des aliments
Matériau PEBD
Température max. (métrique) 60 °C
Forme Ovale
Longueur (impériale) 29,1 in
Longueur (métrique) 740 mm
Largeur (impériale) 19,3 in
Largeur (métrique) 490 mm
Hauteur (impériale) 11,3 in
Hauteur (métrique) 286 mm
Poids (impériale) 5.14 lb.
Poids (métrique) 2.33 kg