Learn More
IKA™ Étuve 125 Basic Dry Verre
GREENER_CHOICE
Code produit 16298391 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16298391 125 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16298391 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020003956
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Étuve universelle pour application de trempe, séchage, vieillissement et chauffage en laboratoire.
  • Couvre les applications dans l’industrie, les écoles / universités, la recherche, le contrôle qualité et la science
  • Des temps de chauffe rapides et un contrôle précis de la température garantissent des résultats de test reproductibles
  • Une isolation spéciale sans odeur réduit également les coûts d’exploitation
  • Le four peut être contrôlé par USB et les paramètres de test peuvent être enregistrés pour des analyses ultérieures
  • Plage de températures : température ambiante + 5°C à 250°C
  • Capacité : 125 l
  • Ventilation réglable électroniquement
  • Menu de commande et d’affichage clair
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Minuteur
  • Limite de température réglable
  • Porte en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 L
max. (métrique) Température ambiante à 250 °C
Type Étuve de séchage
Affichage LED à 7 segments
Charge max. de support 30 kg
Nbre d’étagères 6
Minuteur 1 à 142 560 min
Dimensions (P x l x H) intérieures 450 x 550 x 525 mm
Dimensions (L x l x H) 650 x 700 x 825 mm
Poids (métrique) 55 kg
Tension 100 à 115 V ou 220 à 240 V
Puissance 2450 W