Learn More
IKA™ Étuve 125 Basic Dry
Code produit 16218391 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
450 x 550 x 525 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
16218391 450 x 550 x 525 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218391 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020003215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2898.73€
    2645.00€ / 1 pièces
    Économisez 253.73€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Étuve universelle pour application de trempe, séchage, vieillissement et chauffage en laboratoire.
  • Couvre les applications dans l’industrie, les écoles / universités, la recherche, le contrôle qualité et la science
  • Des temps de chauffe rapides et un contrôle précis de la température garantissent des résultats de test reproductibles
  • Une isolation spéciale sans odeur réduit également les coûts d’exploitation
  • Le four peut être contrôlé par USB et les paramètres de test peuvent être enregistrés pour des analyses ultérieures
  • Plage de températures : température ambiante + 5°C à 250°C
  • Capacité : 125 l
  • Ventilation réglable électroniquement
  • Menu de commande et d’affichage clair
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Minuteur
  • Limite de température réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
max. (métrique) Température ambiante à 250 °C
Type Étuve
Affichage LED à 7 segments
Charge max. de support 30 kg
Minuteur 1 à 144 000 min
Dimensions (P x l x H) intérieures 450 x 550 x 525 mm
Dimensions (L x l x H) 650 x 700 x 825 mm
Poids (métrique) 74 kg
Tension 100 à 115 V ou 220 à 240 V
Puissance 2450 W