Learn More
IKA™ Oven 125 Control Dry Verre
Code produit 16218401 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16218401 125 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218401 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020003996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5007.86€
    4664.00€ / 1 pièces
    Économisez 343.86€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Armoires de séchage puissantes pour les tâches de thermorégulation, de séchage, de vieillissement et de chauffage.
  • Le chauffage rapide et une régulation exacte de la température garantissent des résultats de laboratoire reproductibles dans les applications industrielles, scolaires et universitaires, de recherche, de contrôle qualité ou scientifiques. Grâce à une isolation de qualité supérieure, l’appareil dispose d’un espace intérieur de 125 L, très grand comparé à son volume total. Cette structure réduit également les émissions d’odeurs et les coûts d’exploitation et garantit une excellente uniformité de la température.
  • L’armoire de séchage Oven 125 control dry à circulation d’air chauffe jusqu’à 300°C. Le limiteur de sélection de température TWB (DIN 12880) répond aux exigences de sécurité les plus élevées. De plus, la courbe de température peut être surveillée pendant l’essai quelle que soit la température de sécurité. Votre équipement d’essai est ainsi toujours protégé.
  • La porte en verre facilite la surveillance de vos échantillons.
  • L’intérieur spacieux de l’Oven 125 control dry est bien éclairé. Une ouverture à l’arrière de l’appareil prévoit en standard le passe d’un câble pour prendre des mesures dans le four ou l’échantillon. Lorsque les portes sont ouvertes, le ventilateur s’éteint automatiquement. Jusqu’à 6 grilles en acier inoxydable trouvent place à l’intérieur.
  • L’Oven 125 control dry dispose d’une interface supplémentaire pour une sonde pour réguler directement la température de l’échantillon. Les paramètres d’essai peuvent être directement enregistrés sur une clé USB.
  • Tous les paramètres principaux du processus sont affichés de manière claire sur deux grands écrans TFT. Le menu convivial et intuitif permet d’enregistrer des profils de température et des profils utilisateurs personnalisés. L’heure en temps réel permet la documentation numérique pratique et le démarrage en différé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 L
max. (métrique) Température ambiante à 300 °C
Affichage LCD
Charge max. de support 30 kg
Nbre d’étagères 6
Minuteur 1 à 142 560 min
Dimensions (P x l x H) intérieures 450 x 550 x 525 mm
Dimensions (L x l x H) 650 x 700 x 825 mm
Poids (métrique) 82 kg
Tension 100 à 115 V ou 220 à 240 V
Puissance 2 500 W