Learn More
Labcon Bouchons Overfit pour tubes de culture
Code produit 17284426
Change view
Click to view available options
Couleur:
Assortis (rouge, jaune, bleu, vert, orange)
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
Taille du bouchon:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taille du bouchon unitSize
17284426 Vert 13 mm 1000 pièces
17294406 Rouge 10 mm 1000 pièces
17284406 Orange 10 mm 1000 pièces
17274406 Jaune 10 mm 1000 pièces
17224416 Vert 10 mm 1000 pièces
17214416 Bleu 10 mm 1000 pièces
17204416 Violet 10 mm 1000 pièces
17264406 Naturel 10 mm 1000 pièces
17234416 Assortis (rouge, jaune, bleu, vert, orange) 10 mm 1000 pièces
17274416 Rouge 12 mm 1000 pièces
17264416 Orange 12 mm 1000 pièces
17254416 Jaune 12 mm 1000 pièces
17204426 Vert 12 mm 1000 pièces
17294416 Bleu 12 mm 1000 pièces
17284416 Violet 12 mm 1000 pièces
17244416 Naturel 12 mm 1000 pièces
17214426 Assortis (rouge, jaune, bleu, vert, orange) 12 mm 1000 pièces
17254426 Rouge 13 mm 1000 pièces
17244426 Orange 13 mm 1000 pièces
17234426 Jaune 13 mm 1000 pièces
17567606 Bleu 13 mm 10000 pièces
17264426 Violet 13 mm 1000 pièces
17224426 Naturel 13 mm 1000 pièces
17294426 Assortis (rouge, jaune, bleu, vert, orange) 13 mm 1000 pièces
17234436 Rouge 16 mm 1000 pièces
17224436 Orange 16 mm 1000 pièces
17214436 Jaune 16 mm 1000 pièces
17264436 Vert 16 mm 1000 pièces
17254436 Bleu 16 mm 1000 pièces
17244436 Violet 16 mm 1000 pièces
17204436 Naturel 16 mm 1000 pièces
17274436 Assortis (rouge, jaune, bleu, vert, orange) 16 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 17284426 Fournisseur Labcon Code fournisseur 34038080009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint étanche aux liquides et sécurisé pour tubes de culture en plastique et en verre. Disponibles dans des tailles adaptées aux tubes de culture à fond rond de 10 mm, 12 mm, 13 mm et 16 mm.
  • Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
    et une réfrigération.
  • Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
  • Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en PP
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Taille du bouchon 13 mm
Pré-stérilisé Non
Type de produit Bouchon Overfit
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE USP classe VI
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération
Conditionnement 1 000/sachet, 10 sachets/carton
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture
Jetable Usage unique