Description
- Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
et une réfrigération. - Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
- Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Taille du bouchon | 12 mm |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon Overfit |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PE USP classe VI |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération |
| Conditionnement | 1 000/sachet, 10 sachets/carton |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |
| Show More |