Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Capuchons et bouchons de tubes
- Labcon Bouchons Overfit pour tubes de culture
Labcon Bouchons Overfit pour tubes de culture
Code produit 17264406
Change view
Click to view available options
Couleur:
Astéri (rouge, jaune, bleu, vert, orange)
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
Taille du bouchon:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
32 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Taille du bouchon | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17264406 | Naturel | 10 mm | 1000 pièces |
| 17294406 | Rouge | 10 mm | 1000 pièces |
| 17284406 | Orange | 10 mm | 1000 pièces |
| 17274406 | Jaune | 10 mm | 1000 pièces |
| 17224416 | Vert | 10 mm | 1000 pièces |
| 17214416 | Bleu | 10 mm | 1000 pièces |
| 17204416 | Violet | 10 mm | 1000 pièces |
| 17234416 | Astéri (rouge, jaune, bleu, vert, orange) | 10 mm | 1000 pièces |
| 17274416 | Rouge | 12 mm | 1000 pièces |
| 17264416 | Orange | 12 mm | 1000 pièces |
| 17254416 | Jaune | 12 mm | 1000 pièces |
| 17204426 | Vert | 12 mm | 1000 pièces |
| 17294416 | Bleu | 12 mm | 1000 pièces |
| 17284416 | Violet | 12 mm | 1000 pièces |
| 17244416 | Naturel | 12 mm | 1000 pièces |
| 17214426 | Astéri (rouge, jaune, bleu, vert, orange) | 12 mm | 1000 pièces |
| 17254426 | Rouge | 13 mm | 1000 pièces |
| 17244426 | Orange | 13 mm | 1000 pièces |
| 17234426 | Jaune | 13 mm | 1000 pièces |
| 17284426 | Vert | 13 mm | 1000 pièces |
| 17567606 | Bleu | 13 mm | 10000 pièces |
| 17264426 | Violet | 13 mm | 1000 pièces |
| 17224426 | Naturel | 13 mm | 1000 pièces |
| 17294426 | Astéri (rouge, jaune, bleu, vert, orange) | 13 mm | 1000 pièces |
| 17234436 | Rouge | 16 mm | 1000 pièces |
| 17224436 | Orange | 16 mm | 1000 pièces |
| 17214436 | Jaune | 16 mm | 1000 pièces |
| 17264436 | Vert | 16 mm | 1000 pièces |
| 17254436 | Bleu | 16 mm | 1000 pièces |
| 17244436 | Violet | 16 mm | 1000 pièces |
| 17204436 | Naturel | 16 mm | 1000 pièces |
| 17274436 | Astéri (rouge, jaune, bleu, vert, orange) | 16 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17264406
Fournisseur
Labcon
Code fournisseur
33038000009
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
et une réfrigération. - Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
- Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Taille du bouchon | 10 mm |
| Pré-stérilisé | Sexe |
| Type de produit | Bouchon Overfit |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération |
| Conditionnement | 1 000/sachet, 10 sachets/carton |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de culture |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus Afficher moins |