Learn More
Aqualytic™ Flacon de mesure de débordement
Code produit 10079711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
428 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10079711 428 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10079711 Fournisseur Aqualytic™ Code fournisseur 418660
Expédition estimée: 27-11-2026
Le flacon de mesure de débordement Aqualytic™ est un accessoire adapté aux systèmes de mesure de consommation d’oxygène de méthode respiratoire BD600 et BD606.
  • Convient au système de mesure de la demande biochimique en oxygène BD600 ou BD606
  • Flacon de grand volume
Spécification
Description Flacon de débordement
Volume (métrique) 428 mL