Learn More
Karl Hecht™ Fiole jaugée à débordement
Code produit 10033821
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
22,7 ml
43,5 ml
97 ml
164 ml
250 ml
365 ml
432 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10033821 164 ml 1 pièce
10556342 22,7 ml 1 pièce
10093851 365 ml 1 pièce
10379301 43,5 ml 1 pièce
10777132 97 ml 1 pièce
10669051 250 ml 1 pièce
10669241 432 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10033821 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42115042
Mesurez simplement et avec précision les volumes d’échantillons requis. Karl Hecht™ La fiole jaugée à débordement est à parois épaisses et possède une finition solide.
  • Finition solide à paroi épaisse.
  • Chiffres et marques clairement lisibles.
Spécification
Capacité (métrique) 164 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Fiole jaugée